Learn More
Glycophorin A / CD235a Rabbit, Clone: GYPA/1725R, enQuireBio™
Código de producto. 15950148
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15950148 100 μg 100 microgramos
15940148 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15950148
Marca: EnquireBio 2993RBM5P1
Rabbit Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Glycophorin A / CD235a
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell surface
Clasificación Monoclonal
Clon GYPA/1725R
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
N.º de referencia del gen NP_002091
Símbolos de los genes GYPA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length Glycophorin A protein
Peso molecular del antígeno 39kDa
Control positivo Erythrocytes in any human tissues
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2994
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG κ