missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycophorin A Antibody (YTH89.1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-65015AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Glycophorin A Monoclonal antibody specifically detects Glycophorin A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
| Glycophorin A | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| CD235a antigen, glycophorin A (includes MN blood group), glycophorin A (MNS blood group), glycophorin Erik, glycophorin MiI, glycophorin MiIII, glycophorin MiV, glycophorin MiX, glycophorin SAT, glycophorin Sta type C, glycophorin-A, GPA, GPErik, GpMiIII, GPSAT, HGpMiIII, HGpMiV, HGpMiX, HGpMiXI, HGpSta(C), Mi.V glycoprotein (24 AA), MN sialoglycoprotein, MNS, PAS-2, recombinant glycophorin A-B Miltenberger-DR | |
| Made to Human CD235a | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Signal Transduction | |
| 2993 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| YTH89.1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido