Learn More
Glicolurilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10294960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10294960 100 g 100 g
15565036 25 g 25 g
15584523 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10294960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120131000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 496-46-8 | C4H6N4O2 | 142.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-46-8
Fórmula molecular C4H6N4O2
Peso molecular (g/mol) 142.12
Clave InChI VPVSTMAPERLKKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycoluril, acetyleneurea, acetylenediureine, acetylenediurea, glyoxalbiuret, glyoxaldiureine, acetylene carbamide, diurea glyoxalate, tetrahydroimidazo 4,5-d imidazole-2,5 1h,3h-dione, glyoxaldiurene
PubChem CID 62347
ChEBI CHEBI:42946
Nombre IUPAC 1,3,3a,4,6,6a-hexahidroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-diona
SMILES C12C(NC(=O)N1)NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycoluril
Punto de fusión >300.0°C
Punto de ebullición 862.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (N)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 26,441
Índice Merck 15,88
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in warm mineral acids and in warm ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycoluril
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.