missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycolic acid oxidase inhibitor 1, MedChemExpress

Código de producto. 16453947
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16453947 50 mg 50 miligramos
16467796 100 mg 100 miligramos
16420488 5 mg 5 miligramos
16418028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16453947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY22166

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Glycolic acid oxidase inhibitor 1 is a glycolate oxidase inhibitor, extracted from patent EP0021228A1, in Table IV.

Glycolic acid oxidase inhibitor 1 is a glycolate oxidase inhibitor, extracted from patent EP0021228A1, in Table IV.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Glycolic acid oxidase inhibitor 1
CAS 77529-42-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10BrNO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 137 mg/mL (398.07 mM)
SMILES O=C(C(C1=CC=C(C2=CC=C(Br)C=C2)C=C1)=C3O)NC3=O
Peso molecular (g/mol) 344.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.16
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.