Learn More
Ácido glicólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020526
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424164 100 g 100 g
11434164 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12511.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido glicólico se utiliza para el acné y el tratamiento antiedad. También se emplea en la industria textil como agente de teñido y curtido. Se utiliza en polímeros de emulsión, disolventes y aditivos para tinta y pinturas. También es útil como intermediario para la síntesis orgánica como reacciones redox, esterificación y polimerización de cadena larga. Actúa como monómero en la preparación de ácido poliglicólico y otros copolímeros biocompatibles. Además, se utiliza como conservante y aromatizante en la síntesis orgánica. También se utiliza en adhesivos y plásticos.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, éter dietílico, acetona, ácido acético y acetato de etilo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-14-1
Fórmula molecular C2H4O3
Peso molecular (g/mol) 76.051
Número MDL MFCD00004312
Clave InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxiacético
SMILES C(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolic acid
pH 2
Punto de fusión De 74 °C a 80 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal HOCH2CO2H
Número UN UN3261
Beilstein 1209322
Índice Merck 14,4498
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,diethyl ether,acetone,acetic acid and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.05
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 1,49
Cantidad 100 g
Olor Desagradable
Sensibilidad Higroscópico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycolic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydroxyacetic acid