Learn More
Glucógeno de ostras, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15782808 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15782808 100 g Frasco de plástico 100 g
15825158 5 g Frasco de plástico 5 g
2 options
Código de producto. 15782808
Marca: Thermo Scientific J16445.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 9005-79-2 | C24H42O21 | 666.579 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-79-2
Fórmula molecular C24H42O21
Peso molecular (g/mol) 666.579
Número MDL MFCD00081547
Clave InChI BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Sinónimo glycogen, 2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, glycogen from bovine liver, 2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-3-2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439177
ChEBI CHEBI:28087
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S4, R5,6R)-4,5-dihidroxi-3-[(2R,34S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxan-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)oxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycogen
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Forma física Polvo