Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicógeno, de Oyster
Código de producto. p-139170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10065690 1 g Frasco de vidrio 1 g
10015273 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10065690 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 422950010
Solicitar formato a granel o personalizado
El glucógeno, CAS n.º 9005-79-2, es una forma de glucosa polisacárida y con ramificaciones que se utiliza para el almacenamiento de energía en humanos y otros animales.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El glucógeno es la forma principal en la que la energía se almacena en los animales, así como en otros organismos superiores
  • Consta de una unidad de proteínas principales rodeada de unidades de glucosa con muchas ramificaciones
  • El glucógeno se sintetiza a través de una serie de reacciones enzimáticas y se almacena principalmente en el hígado y el músculo esquelético para proporcionar energía durante los periodos de ayuno y durante la contracción muscular
  • El glucógeno es un análogo al almidón, un almacén de energía en plantas, aunque es más compacto y tiene más ramificaciones que el almidón
Aplicaciones
  • El glucógeno se utiliza con mayor frecuencia como sustancia portadora inerte para la precipitación de ácidos nucleicos que puede aumentar la eficacia de la extracción de ADN y ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-79-2
Fórmula molecular C24H42O21
Peso molecular (g/mol) 666.579
Número MDL MFCD00081547
Clave InChI BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Sinónimo glycogen, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, glycogen from bovine liver, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439177
ChEBI CHEBI:28087
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxan-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycogen
Nombre de nota From oyster
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 10% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H10O5)n
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 4531
Condición de rotación específica +175° (20°C c=0.1,water)
Rotación específica +160.0° to +180.0° (20°C, 589nm) (c=0.1, water)
Forma física Polvo