Learn More
Clorhidrato de glicina tert-butil-éster, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Glycine t-butyl ester hydrochloride is a substituted Glycine used as parakeratosis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de glicina tert-butil-éster es una glicina sustituida que se utiliza como inhibidor de la paraqueratosis.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua
Notas
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Glycine tert-butyl ester hydrochloride |
| Punto de fusión | ∽140°C (decomposition) |
| Beilstein | 3989048 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol and water |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.64 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.