Learn More
Clorhidrato de éster de glicina n-octil, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11373017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11373017 5 g 5 g
11363017 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11373017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13385.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39540-30-2
Fórmula molecular C10H22ClNO2
Peso molecular (g/mol) 223.741
Número MDL MFCD00151827
Clave InChI OORFEZYGSYLFCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine n-octyl ester hydrochloride, glycine-1-octyl ester hydrochloride, pubchem12487, octyl2-aminoacetatehydrochloride, glycine octyl ester hydrochloride, octyl 2-azanylethanoate hydrochloride, 2-aminoacetic acid octyl ester hydrochloride
PubChem CID 2759252
Nombre IUPAC octil 2-aminoacetato;clorhidrato
SMILES CCCCCCCCOC(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine n-octyl ester hydrochloride
Punto de fusión 66°C to 72°C
Beilstein 3696405
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.75
Porcentaje de pureza 98%