Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de glicina, 98+ %
Código de producto. p-139012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10156800 100 g Frasco de vidrio 100 g
10279790 500 g Frasco de vidrio 500 g
10013733 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10156800
Marca: Thermo Scientific Chemicals 411011000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6000-43-7 | C2H6ClNO2 | 111.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6000-43-7
Fórmula molecular C2H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 111.53
Número MDL MFCD00012872
Clave InChI IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
PubChem CID 22316
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine hydrochloride
Punto de fusión 178.0°C to 182.0°C
Nombre de nota 99%
pH 1 to 2 (10% aq. soln.)
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2COOH·HCl
Beilstein 04, 340
Índice Merck 15, 4526
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Agua 1% Max. (K.F.)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.53
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino