missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford Glycine Free Base
Descripción
For use in preparing electrophoresis buffers.
For use in preparing electrophoresis buffers. Cell culture tested.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine, Free Base |
| CAS | 56-40-6 |
| Fórmula molecular | C2H5NO2 |
| Cantidad | 1 kg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?