Learn More
Glicina, grado de electroforesis, MP Biomedicals™
Código de producto. 11481642 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
11481642 1 kg 1 Kg
11491642 5 kg 5 Kg
2 options
Código de producto. 11481642
Marca: MP Biomedicals 04808822
La glicina, grado de electroforesis, se utiliza en tampones de electroforesis y SDS-PAGE.
  • La glicina es un componente de los tampones de tris-glicina y tris-glicina-SDS para electroforesis de gel de poliacrilamida.
  • La glicina es también un componente del tampón de transferencia de Towbi para la electrotransferencia.
  • Es un neurotransmisor inhibidor en la médula espinal, regulador alostérico de los receptores NMDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Punto de fusión 451 °F
pH 4 (solución acuosa de 0,2 molares)
Rotación específica ≤0.0065%
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ethanol (95%). Almost insoluble in ether.
Densidad 1.1607 g/mL
Cantidad 1 kg
Rotación óptica ≤0.0065%
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Electroforesis
Forma física Polvo
pKa 2,35 a 25°C
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.