Learn More
Glicina cristalina MP Biomedicals
Código de producto. 11417680 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
11417680 1 kg -
11427680 5 kg 5 Kg
11437680 25 kg -
3 options
Código de producto. 11417680
Marca: MP Biomedicals 0210057001
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Densidad 1.16 g/mL
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Forma física cristalino/a/s