Learn More
Solución tampón, pH 2,00, Chem-Lab
Descripción
Nivel de pH ± 0,02 a la temperatura especificada:
- pH 1,99 a 0 °C
- pH 1,99 a 10 °C
- pH 2,00 at 20 °C
- pH 2,00 at 25 °C
- pH 2,00 at 30 °C
- pH 2,00 at 40 °C
- pH 2,00 at 50 °C
- pH 2,00 at 60 °C
- pH 2,00 at 70 °C
- pH 2,00 at 80 °C
- pH 2,00 at 90 °C
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 77-92-9, 7647-14-5, 7647-01-0 |
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.01g/mL |
| pH | 2.00 ±0.02 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1000 ml |
| Tipo de solución | Tampón |
| Formulación | pH 2 (±0.02/20 °C) citrato-NaCl-HCl |
| Mostrar más |