Learn More
Glycine, Buffer Component for Electrophoresis and Blotting, Fisher Chemical
Código de producto. 10080160 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10080160 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10080160
Marca: Fisher Chemical G/P460/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 182°C
CAS 56-40-6
pH 5.9 to 6.4
Color White
Fórmula molecular C2H5NO2
Envase Plastic Powder Jar
Número MDL MFCD00008131
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
Peso molecular (g/mol) 75.07
Cantidad 500 g
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07g/mol
Forma física Polvo