Learn More
Glicina hidrocloruro de benzil ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4089646 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10893011 1 g Frasco de vidrio 1 g
10312360 5 g Frasco de vidrio 5 g
10260700 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10893011
Marca: Thermo Scientific Acros 428540010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2462-31-9 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2462-31-9
Fórmula molecular C9H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 201.65
Número MDL MFCD00035442
Clave InChI VLQHNAMRWPQWNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl glycinate hydrochloride, benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine benzyl ester hydrochloride, h-dl-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate hcl, h-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate, h-gly-obzl hcl, glycine benzyl ester hcl, glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11701227
Nombre IUPAC benzil 2-aminoacetato;clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine benzyl ester hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.65
Porcentaje de pureza 97%