Learn More
Anhídrido de glicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine anhydride |
| Nombre de nota | 98% |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (105°C, 4 hrs) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (ex N) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 24, 264 |
| Mostrar más |