Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicina, + 99,5 %, reactivo para cultivo celular
Código de producto. p-7058222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
15454789 100 g 100 g
15464789 500 g 500 g
15474789 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 15454789
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62407.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
This buffer solution is used for eluting (dissociating) antibodies in various antibody purification procedures such as affinity purification of antibody using peptide coupled to a column. It is widely used as a buffer for a variety of immunological applications. Glycine is also used as an eluent in column chromatography. Glycine has been reported for use in the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Esta solución tampón se utiliza para la elución (disociación) de anticuerpos en varios procedimientos de purificación de anticuerpos, como la purificación por afinidad de anticuerpos mediante péptidos acoplados a una columna. Se utiliza ampliamente como tampón para diversas aplicaciones inmunológicas. La glicina también se utiliza como eluyente en la cromatografía de columnas. Se ha demostrado que la glicina se utiliza en la determinación enzimática de lactato con deshidrogenasa láctica.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml) y acetona (ligeramente soluble). Insoluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Temperatura de almacenamiento recomendada entre 2 y 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Punto de fusión ∽245°C (decomposition)
pH 5.97
Color Blanco
Fórmula lineal H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Índice Merck 14,4491
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/ml),and acetone (slightly soluble). Insoluble in alcohol,and ether.
Densidad 1.595
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.