missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glicerol-3-fosfato oxidasa, MP Biomedicals™

Código de producto. p-4405293 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 U
Tamaño de la unidad:
500 unidades
Código de producto. Cantidad unitSize
11409671 500 U 500 unidades
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11409671

Marca: MP Biomedicals 0215724090

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 9046-28-0
Sinónimo sn-Glycerol-3-phosphate, oxygen 2-oxidoreductase

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Glycerol-3-phosphate oxidase
Color Amarillo
Cantidad 500 U
Forma física Polvo liofilizado
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.