Learn More
Trioleato de glicerina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3778715 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 ml
25 ml
5 ml
10541902 1 mL 1 ml
10190612 5 mL 5 ml
10004983 25 mL 25 ml
11954961 100 mL 100 ml
4 options
Código de producto. 10541902
Marca: Thermo Scientific Acros 368120010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-32-7 | C57H104O6 | 885.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-32-7
Fórmula molecular C57H104O6
Peso molecular (g/mol) 885.45
Número MDL MFCD00137563
Clave InChI PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Sinónimo triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
Nombre IUPAC [2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-3-[(E)-octadec-9-enoil]oxipropil] (E)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerine trioleate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9130g/mL
Punto de ebullición 235.0°C to 240.0°C (18.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Índice de refracción 1.4680 to 1.4700
Cantidad 1 mL
Beilstein 02,IV,1664
Índice Merck 15,9904
Gravedad específica 0.913
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, ccl4, slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 885.45
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.