Learn More
Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-76857DL594
Código de producto. 18507989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    618.00€
    583.80€ / 0.10 ml
    Ahorro 34.20€
    5% Descuento
Descripción
Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 Polyclonal antibody specifically detects Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 594
deafness, X-linked 7, EC 2.5.1.18, FAEES3, fatty acid ethyl ester synthase III, glutathione S-transferase P, glutathione S-transferase pi 1, GST class-pi, GST3DFN7, GSTP, GSTP1-1, PI
Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the center of human GSTP1. The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of GSTP1. Amino Acid Squence: YTNYEAGKDDYVKA
0.1 mL
Asthma, Cancer, Immunology, Neuroscience
2950
Store at 4°C in the dark.
IgG
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato