missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 Antibody (11D5-R), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-32411
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 Monoclonal antibody specifically detects Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
| Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 | |
| deafness, X-linked 7, EC 2.5.1.18, FAEES3, fatty acid ethyl ester synthase III, glutathione S-transferase P, glutathione S-transferase pi 1, GST class-pi, GST3DFN7, GSTP, GSTP1-1, PI | |
| Recombinant protein within Human Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 aa 1-183/ 210. (Uniprot: P09211) | |
| 100 μL | |
| Asthma, Cancer, Immunology, Neuroscience | |
| 2950 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 11D5-R | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido