Learn More
Invitrogen™ Glutathione Reductase Fluorescent Activity Kit
Descripción
Includes
Placas de 96 pocillos, estándar, reactivo de detección, tampón de ensayo, sustrato y hoja de datos técnicos específicos del lote.
- Tipo de ensayo: kit de actividad enzimática
- Tipos de muestras: Suero, plasma, eritrocitos y lisados celulares
- Sensibilidad: 0,009 mU/ml
- Intervalo de curva estándar: 0,15 mU/ml–5 mU/ml
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Placas de 96 pocillos, estándar, reactivo de detección, tampón de ensayo, sustrato y hoja de datos técnicos específicos del lote. Almacenar a –20 °C. |
| Formato del kit de inmunoensayo | Kit de actividades |
| Tipo de producto | Kit de actividad fluorescente de la glutatión reductasa |
| Tipo de muestra | plasma, Sobrenadantes de cultivo celular, suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Cantidad | 96 pruebas |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Nombre del kit de destino | Glutatión reductasa |