missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glutathione Reductase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-16684
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Glutathione Reductase Polyclonal specifically detects Glutathione Reductase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| Glutathione Reductase | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, 20% Glycerol (pH7). with 0.025% Proclin 300 | |
| EC 1.8.1, EC 1.8.1.7, GLUR, glutathione reductase, glutathione reductase, mitochondrial, GR, GRase, GRD1, MGC78522 | |
| Rabbit | |
| 56 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 2936 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000 | |
| P00390 | |
| GSR | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Glutathione reductase. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido