Learn More
Glutatión, 98 %, para análisis, reducido, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glutathione |
| Nombre de nota | For analysis, Reduced |
| Punto de fusión | 182.0°C to 192.0°C |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Iodimetry) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 04,II,931 |
| Mostrar más |