Learn More
Anhídrido glutárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438900
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438900 100 g 100 g
11449073 50 g 50 g
11459073 250 g 250 g
11439073 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11438900 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11152.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-55-4 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
Glutaric anhydride is used in the production of glutaric acid family pharmaceuticals. Its derivatives are also used in certain corrosion inhibitors, some surfactants and metal finishing compounds. It is also used in the production of polymers, particularly modified unsaturated linear (epoxy) polyesters and as a raw material in the manufacture of flavors. It is also used in improvement of electrode/electrolyte interfaces in High-Voltage Spinel Lithium-Ion batteries as an electrolyte additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido glutárico se utiliza en la producción de productos farmacéuticos de la familia del ácido glutárico. Sus derivados también se utilizan en ciertos inhibidores de la corrosión, algunos surfactantes y compuestos de acabado metálico. También se utiliza en la producción de polímeros, en particular poliésteres (epoxi) lineales no saturados modificados y como materia prima en la fabricación de saborizantes. También se utiliza en la mejora de las interfaces de electrodos/electrolitos en baterías de litio-Ion Spinel de alto voltaje como un aditivo electrolítico.
Solubilidad
Soluble en éter, dimetilsulfóxido y metanol y agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-55-4
Fórmula molecular C5H6O3
Peso molecular (g/mol) 114.1
Número MDL MFCD00006679
Clave InChI VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
PubChem CID 7940
Nombre IUPAC oxano-2,6-diona
SMILES C1CC(=O)OC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaric anhydride
Punto de fusión 52°C to 57°C
Densidad 1.411
Punto de ebullición 291°C
Temperatura de inflamación 178°C (352°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 100 g
Beilstein 110051
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in Ether,dimethyl sulfoxide and methanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaric anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Glutaric anhydride