missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutamine Synthetase Antibody (GLUL/6600), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142305
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30142305 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30142305 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP314023CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Bovine,Equine,Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glutamine Synthetase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GLUL/6600
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 50-250) of human Glutamine Synthetase protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15104)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia, Neurodegeneration, Neuroscience, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2752
Especies diana Bovine, Equine, Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2bc κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.