Learn More
Glutamate receptor 3/GluA3 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200107000 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234958 150 μL 150 microlitros
30233723 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234958
Marca: Proteintech 295881AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The Glutamate receptor 3/GluA3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Glutamate receptor 3/GluA3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Glutamate receptor 3/GluA3 antibody has been validated for the following applications: WB, IP, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Glutamate receptor 3/GluA3
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes GLUR-C; GLUR-K3; GLUR3; GLURC; MRX94
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2892
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 101 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG