missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLUT-1 (Tumor Progression and Mesothelioma Marker) Mouse, Clone: GLUT1/2475, enQuireBio™

Código de producto. p-7156209
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15970868 20 μg 20 microgramos
15980868 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15970868

Marca: EnquireBio 6513MSM4P0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno GLUT-1 (Tumor Progression and Mesothelioma Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA
Localización celular Cell Surface
Clasificación Monoclonal
Clon GLUT1/2475
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human GLUT1 protein (apprx. aa 203-305)
Peso molecular del antígeno 55kDa
Control positivo MDA-MB-231 cells or erythrocytes. Mesothelioma or breast, colon and ovarian carcinoma.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6513
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.