Learn More
GLUT-1 (Tumor Progression and Mesothelioma Marker) Mouse, Clone: GLUT1/2475, enQuireBio™
Código de producto. 15980868
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15980868 100 μg 100 microgramos
15970868 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15980868
Marca: EnquireBio 6513MSM4P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno GLUT-1 (Tumor Progression and Mesothelioma Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA
Localización celular Cell Surface
Clasificación Monoclonal
Clon GLUT1/2475
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human GLUT1 protein (apprx. aa 203-305)
Peso molecular del antígeno 55kDa
Control positivo MDA-MB-231 cells or erythrocytes. Mesothelioma or breast, colon and ovarian carcinoma.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6513
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ