Learn More
Invitrogen™ GluD1 Polyclonal Antibody

Descripción
Positive test controls include: HeLa, HepG2, NIH/3T3, U-251MG, Mouse liver, Mouse brain, Rat liver, Rat brain, Rat kidney. The target is usually found in the following locations: Mitochondrion matrix. Immunogen sequence: SEAVADREDD PNFFKMVEGF FDRGASIVED KLVEDLRTRE SEEQKRNRVR GILRIIKPCN HVLSLSFPIR RDDGSWEVIE GYRAQHSQHR TPCKGGIRYS TDVSVDEVKA LASLMTYKCA VVDVPFGGAK AGVKINPKNY TDNELEKITR RFTMELAKKG FIGPGIDVPA PDMSTGEREM SWIADTYAS.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GluD1 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.02 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | GLUD1 |
| N.º de referencia del gen | P00367, P10860, P26443 |
| Alias de gen | Ac2-281; AI118167; brain glutamate dehydrogenase; epididymis tissue sperm binding protein Li 18mP; GDH; GDH 1; GDH 2; Gdh1; GDH2; Gdh-X; Glud; GLUD1; GLUD1 protein; GLUD2; Gludeha; Gludl; GLUDP1; gluR delta-1 subunit; GluRdelta1; glutamate dehydrogenase; glutamate dehydrogenase (NAD(P)+); glutamate dehydrogenase 1; glutamate dehydrogenase 1, mitochondrial; glutamate dehydrogenase 2; glutamate dehydrogenase 2, mitochondrial; glutamate dehydrogenase pseudogene 1; glutamate ionotropic receptor delta type subunit 1; glutamate receptor delta-1 subunit; glutamate receptor ionotropic, delta-1; glutamate receptor, ionotropic, delta 1; Grid1; KIAA1220; Membrane protein 50; memory-related gene 2 protein; MP50; MRG-2; testicular secretory protein Li 14 |
| Símbolos de los genes | GLUD1 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.