Learn More
Glucose Transporter GLUT6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 556.50€
Especificaciones
| Antígeno | Glucose Transporter GLUT6 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18458591
|
Novus Biologicals
NBP2-13327-25ul |
25ul |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18091089
|
Novus Biologicals
NBP2-13327 |
0.1 mL |
589.00€ 556.50€ / 0.10 ml Ahorro 32.50€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Glucose Transporter GLUT6 Polyclonal specifically detects Glucose Transporter GLUT6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| Glucose Transporter GLUT6 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 11182 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: FLLSRGRDEEALRALAWLRGTDVDVHWEFEQIQDNVRRQSSRVSWAE | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Glucose transporter type 6, Glucose transporter type 9, GLUT6, GLUT-9, GLUT9GLUT-6, HSA011372, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 6, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 6 | |
| SLC2A6 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only