missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Glucose Oxidase Monoclonal Antibody (GO14-6.6.1.2), Invitrogen™

Código de producto. 17880456
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17880456 100 μg 100 microgramos
11558892 500 μg 1 miligramo
17800256 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17880456 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA546022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10605 detects Glucose Oxidase from Aspergillus niger samples. MA1-10605 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10605 immunogen is purified glucose oxidase from Aspergillus niger.

Glucose Oxidase Monoclonal antibody specifically detects Glucose Oxidase in Fungi samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glucose Oxidase
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon GO14-6.6.1.2
Concentración 1.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen aspergillus niger glucose oxidase; GOx
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified glucose oxidase from Aspergillus niger.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Fungi
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.