missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-38583
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS Polyclonal specifically detects Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| P15586 | |
| GNS | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: NYTLSINGKARKHGENYSVDYLTDVLANVSLDFLDYKSNFEPFFMMIATPAPHSPWTAAPQYQKAFQNVFAPRNKNFNIHGTNKHWLIRQAKTPMTNSSIQFLDNAFRKRWQTL | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| EC 3.1.6, EC 3.1.6.14, G6Sglucosamine-6-sulfatase, glucosamine (N-acetyl)-6-sulfatase, Glucosamine-6-sulfatase, MGC21274, N-acetylglucosamine-6-sulfatase | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 2799 | |
| Human | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido