missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucoraphanin, MedChemExpress

Código de producto. p-200099029
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16499298 10 mg 10 miligramos
16431738 5 mg 5 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16499298

Marca: Medchem Express HYN4068

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Glucoraphanin, a natural glucosinolate found in cruciferous vegetable, is a stable precursor of the Nrf2 inducer sulforaphane, which possesses antioxidant, anti-inflammatory, and anti-carcinogenic effects.

Glucoraphanin, a natural glucosinolate found in cruciferous vegetable, is a stable precursor of the Nrf2 inducer sulforaphane, which possesses antioxidant, anti-inflammatory, and anti-carcinogenic effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Glucoraphanin
CAS 21414-41-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H23NO10S3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 76.5 mg/mL (174.85 mM)
SMILES CS(CCCC/C(S[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)CO)=N\OS(=O)(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 437.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.51
Porcentaje de pureza 98.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.