Learn More
Invitrogen™ Glucocorticoid Receptor beta Polyclonal Antibody

Descripción
PA3-514 detects glucocorticoid receptor (GR) beta from human cells. PA3-514 has been successfully used in Western blot, immunocytochemistry and immunoprecipitation procedures. By Western blot, this antibody detects a ~90 kDa protein representing GR beta from HeLa cell lysate. Immunocytochemical staining of GR beta in HeLa cells with PA3-514 results in nuclear staining. PA3-514 immunizing peptide corresponds to amino acid residues 728-742 from human GR beta. This peptide (Cat. # PEP-222) is available for use in neutralization and control experiments.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Glucocorticoid Receptor beta |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | Conc. Not Determined |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Whole serum, PBS with 0.05% sodium azide |
| génica | NR3C1 |
| N.º de referencia del gen | P04150 |
| Alias de gen | GCCR; GCR; GCRST; glucocorticoid nuclear receptor variant 1; glucocorticoid receptor; GR; GR Beta; GRL; NR3C1; Nuclear receptor subfamily 3 group C member 1; nuclear receptor subfamily 3, group C, member 1 (glucocorticoid receptor) |
| Símbolos de los genes | NR3C1 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.