missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucagon Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16855364 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16855364 20 μL 20 microlitros
16845364 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16855364

Proveedor: Proteintech 159541AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is actually a preproprotein that is cleaved into four distinct mature peptides. One of these, glucagon, is a pancreatic hormone that counteracts the glucose-lowering action of insulin by stimulating glycogenolysis and gluconeogenesis. Glucagon is a ligand for a specific G-protein linked receptor whose signalling pathway controls cell proliferation. Two of the other peptides are secreted from gut endocrine cells and promote nutrient absorption through distinct mechanisms. Finally, the fourth peptide is similar to glicentin, an active enteroglucagon.Tissue specificity: Glucagon is secreted in the A cells of the islets of Langerhans. GLP-1, GLP-2, oxyntomodulin and glicentin are secreted from enteroendocrine cells throughout the gastrointestinal tract. GLP1 and GLP2 are also secreted in selected neurons in the brain.

Especificaciones

Antígeno Glucagon
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.24 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GCG
N.º de referencia del gen P01275, P06883, P55095
Alias de gen GCG, GLP 2, GLP1, GLP2, glucagon, GRPP, GRPP Oxyntomodulin, OXM, Proglucagon
Símbolos de los genes Gcg
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Glucagon Fusion Protein Ag8677
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14526, 24952, 2641
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.