Learn More
Thermo Scientific™ Glucagon-Like Peptide-1, Human
Código de producto. p-5384769
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
15437349 0,5 mg 0.50 miligramo
15447349 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15437349
Marca: Thermo Scientific™ J66108.!D
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie Human
Método de purificación HPLC
Nombre común GLP-1
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 4169.60
Tipo de producto Glucagon-Like Peptide-1, human
Cantidad 0,5 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Preproglucagon (72-108)
For Research Use Only