Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para glucagón humano
Código de producto. 17175449
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 17175449
Marca: Invitrogen™ EHGCGX5
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para glucagón humano (GCG hu) cuantifica el GCG hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el GCG hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para GCG humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El glucagón es una hormona polipeptídica de 29 residuos (MW 3482) producida en el páncreas. Una hormona relacionada, el enteroglucagon (o oxintodulina), que se produce en la mucosa del intestino delgado y grueso, consiste en la secuencia aminoacídica 29 del glucagón pancreático ampliada con 8 residuos adicionales en el C-terminal. Las actividades biológicas del glucagón pancreático incluyen la glucogenólisis, la lipólisis, la gluconeogénesis y la cetogensis, que son efectos antagónicos a los de la acción de la insulina, lo que conduce a un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Los estudios inmunocitoquímicos han revelado la presencia de glucagón pancreático en las células A o alfa, que constituyen un 15-20 % de la población de células de los islotes. Estas células se localizan preferentemente en la periferia de los islotes pancreáticos humanos. Las manifestaciones patológicas del residuo péptido similar a glucagón se producen casi exclusivamente con la persistencia de tumores o glucagonomas, ya que no se han identificado estados de deficiencia o hiperplasia de glucagón celular. Los anticuerpos específicos del glucagón resultarían útiles como marcadores celulares y tumorales aplicando técnicas inmunohistoquímicas, y como herramienta analítica para la calificación hormonal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01275
Intervalo del ensayo De 2,03 pg/ml a 130 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2,5 pg/ml
Intervalo de calibración De 2,5 pg/ml a 130 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas GCPR
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta glucagón humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 2641
Símbolo de gen GLP1,GLP2,GRPP
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Estándar, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, SAV-HRP, Cromógeno, Solución de parada, Anticuerpo de detección biotinilado, Concentrado de diluyente de ensayo, Tampón de lavado, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transducción de señal
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo GLP1, GLP2, GRPP
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min