Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glucagon (19-29), Human
Código de producto. p-5384763
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
15415689 1 mg 1 miligramo
15405689 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 15415689
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63443.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Para aplicaciones de biología molecular y celular
This fragment inhibits calcium activated ATPase activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie Human
Método de purificación HPLC
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) This fragment inhibits calcium activated ATPase activity
Peso molecular 1352.50
Tipo de producto Glucagon (19-29), human
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr