Learn More
Invitrogen™ GLRA1 Polyclonal Antibody

Descripción
This antibody is specific for the ~48 kDa alpha 1 and alpha 2 subunits of the Glycine Receptor in Western blots of rat spinal cord and brain stem and in cell extracts, and does not recognize other Glycine Receptor subunits. Immunolabeling is blocked by preadsorption of antibody with the peptide immunogen. Reconstitute with 100 μL PBS.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GLRA1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 4 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 5mM Ammonium bicarbonate with no preservative; pH 7.4 |
| génica | GLRA1 |
| N.º de referencia del gen | P07727, P23415, Q64018 |
| Alias de gen | GLRA; Glra1; Glra2; glycine receptor; Glycine receptor 48 kDa subunit; glycine receptor alpha 1; glycine receptor strychnine-binding subunit; Glycine receptor subunit alpha-1; glycine receptor, alpha 1; glycine receptor, alpha 1 subunit; Glyr; GLYRA1; gra1; HKPX1; nmf11; oscillator; ot; spasmodic; spd; STHE |
| Símbolos de los genes | GLRA1 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.