missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLPG1837, MedChemExpress

Código de producto. 16461149
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461149

Marca: Medchem Express HY111099

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GLPG1837 is a potent and reversible CFTR potentiator, with EC50s of 3 nM and 339 nM for F508del and G551D CFTR, respectively.

GLPG1837 is a potent and reversible CFTR potentiator, with EC50s of 3 nM and 339 nM for F508del and G551D CFTR, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GLPG1837
Forma física Solid
CAS 1654725-02-6
Color Amarillo claro
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20N4O3S
Sinónimo ABBV-974
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (717.52 mM)
SMILES O=C(C1=NNC=C1)NC(S2)=C(C(N)=O)C3=C2C(C)(C)OC(C)(C)C3
Peso molecular (g/mol) 348.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.42
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado