missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLPG0492 (R enantiomer), MedChemExpress

Código de producto. 16469947
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16469947 5 mg 5 miligramos
16457468 10 mg 10 miligramos
16427436 100 mg 100 miligramos
16403497 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16469947

Marca: Medchem Express HY18102A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GLPG0492 R enantiomer is the R enantiomer of GLPG-0492, which is a novel selective androgen receptor modulator.

GLPG0492 R enantiomer is the R enantiomer of GLPG-0492, which is a novel selective androgen receptor modulator.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GLPG0492 (R enantiomer)
Forma física Solid
CAS 1215085-93-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14F3N3O3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C(N(C(N(C)[C@]2(C3=CC=CC=C3)CO)=O)C2=O)C=C1C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 389.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.33
Porcentaje de pureza 97.35%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.