Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Glp1]-Apelin-13, human, bovine
Código de producto. 15427359
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
15427359 0,5 mg 0.50 miligramo
15437359 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15427359
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66114.!D
Solicitar formato a granel o personalizado
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie Human, Bovine
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Lyophilized Powder
Peso molecular 1533.79
Tipo de producto [Glp1]-Apelin-13, human, bovine
Cantidad 0,5 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Glp-Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe