Learn More
Novus Biologicals™ GLP/EHMT1 Antibody (1B7B4), Novus Biologicals™
Código de producto. 30048451
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
30048451 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 30048451 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP327913
Mouse Monoclonal Antibody
GLP/EHMT1 Monoclonal antibody specifically detects GLP/EHMT1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GLP/EHMT1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1B7B4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10
Formulación PBS
N.º de referencia del gen Q9H9B1
Alias de gen EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.43, euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 1H3-K9-HMTase 5, Eu-HMTase1DEL9q34, EUHMTASE1FP13812, FLJ12879, G9a-like protein 1, GLP, GLP1, H3 lysine-9 specific 5, KIAA1876euchromatic histone methyltransferase 1, KMT1DDKFZp667M072
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Truncated recombinant GLP/EHMT1 expressed in E. Coli strain BL21 (DE3).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79813
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1