missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLP-1R Antibody (Centocor patent anti-GLP-1R) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30168183
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30168183 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30168183

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328417JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

GLP-1R Monoclonal antibody specifically detects GLP-1R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLP-1R
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Centocor patent anti-GLP-1R
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GLP-1 receptor, GLP-1R, GLP-1-R, glucagon-like peptide 1 receptor, MGC138331
Especie del huésped Human
Inmunógeno GLP1R
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2740
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.