Learn More
Euro Protection™ Guantes con tecnología Hydropellent™
Código de producto. 12083016
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. 12083016
Marca: Euro Protection™ 6630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Experience high protection from contact cold with Euro Protection™ Gloves with Hydropellent™ Technology. The gloves are breathable, offer a good grip under wet/dry weather conditions, help handle slippery objects and are effective in cold and dark environments.
  • Látex
  • Desechables 
  • Se adaptan a la forma de la mano
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 3232, EN 420, EN 388, 020 EN 511, CE
Color Negro
Material Látex
Tamaño 10