Learn More
Labconco™ Caja de guantes con guantes largos, cortos y mangas
Código de producto. p-172672 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Butilo
Neopreno
Tamaño:
9,75
9.75
Grosor (imperial):
15 mil
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño Grosor (imperial) Color unitSize
16467130 Butilo 9.75 15 mil Negro cada uno
11781489 Neopreno 9,75 15 mil Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16467130 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 5005601
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes, las mangas y las manos de la caja de guantes están disponibles en una variedad de tallas, materiales y grosores para adaptarse a su aplicación específica. Elija entre neopreno, látex, CSM o butilo.
Guantes de caja de guantes: un par/paquete, una pieza, sin costuras, con juntas tóricas
  • Neopreno: talla 9,75
    • 17 mil de grosor
  • CSM (caucho de polietileno clorosulfonado): disponibles en tallas 8,5 o 9,75
    • También conocido como Hypalon
    • Resistentes a la abrasión, al ozono y a los productos químicos oxidantes
    • 15 mil de grosor
  • Butilo: disponibles en tallas 8,5 y 9,75
    • Proporciona una alta impermeabilidad al vapor de agua, gases y productos químicos tóxicos.
    • Resistente a disolventes oxigenados y a la mayoría de los productos químicos oxidantes
    • 15 mil de grosor
Mangas de caja de guantes
  • Mangas rectas de neopreno
    • Para su uso con manos de neopreno o látex
    • Con juntas tóricas y resortes
Manos de caja de guantes: para su uso con mangas de neopreno rectas o en acordeón
  • Neopreno disponible en tallas 7,5, 9 o 10
    • 17 mil de grosor
    • Ligero y en relieve con acabado de sujeción firme
  • Látex disponible en tallas 7 o 9
    • 9 mil de grosor
    • Blanco, tipo quirúrgico
Especificaciones
Color Negro
Hand Ambidiestro
Latex Free Yes
Material Butilo
Tipo de producto Glove Box Gloves
Tamaño 9.75
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 15 mil
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modelo 5005601