Learn More
GLOD4, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16100139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
16100139 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 16100139
Marca: Abnova H00051031B01P.50ug
Mouse Polyclonal Antibody
Sequence: MAARRALHFVFKVGNRFQTARFYRDVLGMKVLRHEEFEEGCKAACNGPYDGKWSKTMVGFGPEDDHFVAELTYNYGVGDYKLGNDFMGITLASSQAVSNARKLEWPLTEVAEGVFETEAPGGYKFYLQNRSLPQSDPVLKVTLAVSDLQKSLNYWCNLLGMKIYEKDEEKQRALLGYADNQCKLELQGVKGGVDHAAAFGRIAFSCPQKELPDLEDLMKRENQKILTPLVSLDTPGKATVQVVILADPDGHEICFVGDEAFRELSKIDPEGSKLLDDAMAADKSDEWFAKHNKPKASG
Especificaciones
Antígeno GLOD4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica glyoxalase domain containing 4
N.º de referencia del gen BC015848.1
Alias de gen C17orf25/CGI-150/HC71
Símbolos de los genes GLOD4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GLOD4 (AAH15848.1, 1 a.a. ∼ 298 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51031
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.