Learn More
STEMCELL Technologies GloCell™ Fixable Viability Dye Violet 450
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
5 x 100 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
paquete de 5
Descripción
- GloCell™ Fixable Viability Dye Violet 450 is a fluorescent cell viability dye for staining live/dead mammalian cells in applications such as flow cytometry
- The dye irreversibly binds intracellular and cell surface amine groups and can be utilized prior to fixation, permeabilization, or cryopreservation
- Cells with compromised plasma membranes become permeable to the GloCell™ dye, resulting in a greater fluorescence compared to live cells in a cell viability assay
- GloCell™ Fixable Viability Dye Violet 450 is excited by the violet laser at 405 nm and it has a fluorescence emission maximum of 450 nm that can be detected using the 440/40 or 440/50 band pass filter used to detect Pacific Blue™
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Flow Cytometry; Immunofluorescence |
| Cantidad | 100 pruebas |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.